134996
3-Iodobenzylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(3-Iodophenyl)methanamine hydrochloride, m-Iodobenzylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
188-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H8IN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Clé InChI
PYFDZOCGFHIRST-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable