13450
Benzylhydrazine oxalate salt
≥96.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0%
Forme
solid
Pf
183-188 °C (dec.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O.NNCc1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2.C2H2O4/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;3-1(4)2(5)6/h1-5,9H,6,8H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
RCHUSXHCJLZTEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable