Documents
133124
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene
reagent grade, ≥99.0%, contains ~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
Synonyme(s) :
TCE, Trichloroéthène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH=CCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.39
Numéro Beilstein :
1736782
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
61 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Contient
~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
86.7 °C (lit.)
Pf
−84.8 °C (lit.)
Densité
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clé InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup - does not flash
Point d'éclair (°C)
closed cup - does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Reductive dechlorination of trichloroethylene (TCE) in competition with Fe and Mn oxides-observed dynamics in H2-dependent terminal electron accepting processes.
Paul L, et al.
Geomicrobiology Journal (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 332-332 (1994)
T M Vogel et al.
Applied and environmental microbiology, 49(5), 1080-1083 (1985-05-01)
Tetrachloroethylene (PCE) and trichloroethylene (TCE), common industrial solvents, are among the most frequent contaminants found in groundwater supplies. Due to the potential toxicity and carcinogenicity of chlorinated ethylenes, knowledge about their transformation potential is important in evaluating their environmental fate.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 215-215 (1994)
Jo Philips et al.
Chemosphere, 91(1), 7-13 (2012-12-12)
Electron donor limitations likely reduce microbial enhanced trichloroethene (TCE) dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) dissolution. This study quantitatively examined the relation between the DNAPL dissolution enhancement and the electron donor supply rate. An experiment used diffusion-cells with a 5.5 cm