132888
2-Chloro-4′-fluoroacetophenone
99%
Synonyme(s) :
ω-Chloro-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
47-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup