Principaux documents
131911
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfurylamine
97%
Synonyme(s) :
2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro Beilstein :
102729
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
153-154 °C/744 mmHg (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCC1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2
Clé InChI
YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrahydrofurfurylamine was used to study specific interactions between unlike molecules by calculating the molar excess enthalpies.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Bolinaga R, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 10(7), 667-673 (1978)
Steffen Tröger-Müller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(49), 11810-11817 (2017-05-05)
We report the synthesis of task-specific imidazolium ionic compounds and ionic liquids with key functionalities of organic molecules from electro-, polymer-, and coordination chemistry. Such products are highly functional and potentially suitable for technology applications even though they are formed