Principaux documents
127116
Sigma-Aldrich
N,N,N′-Triethylethylenediamine
98%
5 G
51,30 €
51,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
51,30 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCH2CH2NHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4311 (lit.)
pb
54-55 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCNCCN(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2/c1-4-9-7-8-10(5-2)6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
HDCAZTXEZQWTIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N,N′-triethylethylenediamine has been used to study the synthesis and characterization of N,N,N′-triethylethylenediamine by spectroscopic, magnetic, molar conductance and electrochemical measurements[1].
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ali Taha
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 59(6), 1373-1386 (2003-03-28)
Solvatochromic mixed ligand complexes of copper(II) with malonate and diamine derivatives, Cu(n)(RMal)(diam)(n)X(m) (where n=1 or 2, m=1-4, RMal, malonic acid (H(2)Mal), diethylmalonate (HDEtMal) or diethylethoxyethylenemalonate (DEtEMal), and diam, ethylenediamine (en), 1,3-propylenediamine (1,3-pn), N,N,N'-trimethylethylenediamine (Me(3)en), N,N,N'-triethylethylenediamine (Et(3)en), N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (Me(4)en), N,N,N',N'-tetramethylpropylenediamine (Me(4)pn)