Documents
126403
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzyl chloride
98%
Synonyme(s) :
1-Chloromethyl-2,5-dimethylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
221-226 °C (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H11Cl/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
PECXPZGFZFGDRD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Dimethylbenzyl chloride undergoes low-temperature Friedel-Crafts step-growth polymerization reaction. It has been studied for the effect of reaction conditions on polymer molecular weight, linearity, glass transition temperature, and crystalline properties.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter