Principaux documents
726427
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzyl bromide
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
5 G
33,00 €
25 G
135,00 €
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
33,00 €
25 G
135,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Beilstein:
1857343
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Pf
37-39 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable