125210
3-Chloroquinuclidine hydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
236-239 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Cl.ClC1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H12ClN.ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;/h6-7H,1-5H2;1H
Clé InChI
OOMINTVSHDCDRK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable