Principaux documents
8.03120
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitrobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Dinitrobenzene
10 G
83,90 €
83,90 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Changer de vue
10 G
83,90 €
About This Item
Formule linéaire :
1,4-(NO2)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
Numéro de classement CE :
202-833-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
83,90 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (HPLC)
pb
299 °C/1013 hPa
Pf
174 °C
Température de transition
flash point 150 °C
Solubilité
0.069 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
Clé InChI
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup