124214
Éthylène glycol butyl éther
99%
Synonyme(s) :
2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
473 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Disponibilité
not available in USA and Canada
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
169-172.5 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup