Principaux documents
12339
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanophenyl)propionic acid, Boc-4-cyano-L-β-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
colorless to white
Pf
132-138 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
Clé InChI
PYMTTWVQVSELBI-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable