Documents
122920
Sigma-Aldrich
2-Aminoethanethiol hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2-Mercaptoethylamine hydrochloride, Cysteamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.61
Numéro Beilstein :
3590083
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
66-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NCCS
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the