122882
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
97%
27,90 €
About This Item
27,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
183-186 °C (lit.)
Solubilité
acetic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Cc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
NPTGVVKPLWFPPX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable