122408
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
97%
Synonyme(s) :
α-Tetralol
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.564 (lit.)
pb
102-104 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
Clé InChI
JAAJQSRLGAYGKZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3