121193
4,4′-Trimethylenedipyridine
98%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(4-pyridyl)propane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
57-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(Cc1ccncc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C13H14N2/c1(2-12-4-8-14-9-5-12)3-13-6-10-15-11-7-13/h4-11H,1-3H2
Clé InChI
OGNCVVRIKNGJHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable