Principaux documents
119865
Sigma-Aldrich
4′-Morpholinoacetophenone
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
96-98 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-10(14)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-15-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Clé InChI
AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4′-Morpholinoacetophenone undergoes ruthenium catalyzed step-growth copolymerization with 1,3-divinyltetramethyldisiloxane to give high molecular weight copolymers[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Step-Growth Copolymerization of p-(Dialkylamino) acetophenones and. alpha.,. omega.-Dienes.
Guo H, et al.
Macromolecules, 28(13), 4714-4718 (1995)