Principaux documents
11927
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
Cl-PADMA, 2-Chloro-1,1-dimethoxypropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.59
Beilstein:
5422299
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Essai
≥96.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
pb
126-127 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(OC)C(C)Cl
Autres remarques
prices for bulk quantities on request