Principaux documents
117684
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethylanilino)ethanol
99%
100 G
43,70 €
43,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
43,70 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(C2H5)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
43,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
268 °C (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
Clé InChI
HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(N-Ethylanilino) ethanol couples with 2-amino-5-formylthiophene during the synthesis of nonlinear optical chromophores[1]. It undergoes azo coupling with 2-cyan-4-nitroaniline to yield azochromophore AZ1[2].
Application
2-(N-Ethylanilino) ethanol was used in the preparation of azo compound N-ethyl-N-(2-hydroxylethyl)-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo) aniline (AZ1)2.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Electro-optic guest-host system containing azobenzene chromophores in PMMA matrix.
Kozanecka-Szmigiel A, et al.
Photonics Letters of Poland, 1(4), 181-181 (2009)
Properties of novel azodyes containing powerful acceptor groups and thiophene moiety.
Ledoux I, et al.
Synthetic Metals, 115(1), 213-217 (2000)
Photonics Letters of Poland null