115959
Benzoyl cyanide
98%
Synonyme(s) :
Phenylglyoxylonitrile
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
206 °C (lit.)
Pf
28-31 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
nitrile
phenyl
Chaîne SMILES
O=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
GJQBHOAJJGIPRH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges