114685
4-Nitrophenylhydrazine
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Contient
≥10% water as stabilizer
Pf
156 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NNc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2
Clé InChI
KMVPXBDOWDXXEN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
1 - Explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable