113034
Oxalyl bromide
97%
Synonyme(s) :
Ethanedioyl dibromide, NSC 96957
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
pb
16-17 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−19 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl bromide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
Clé InChI
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
- Synthesis of mutasynthons added to cultures of A. pretiosum for mutasynthetic generation of ansamitocin derivatives
- Oxalic acid formation from hydroxyl radical substitutions
- Cyclization to produce CRF1 receptor antagonists
- Preparation, optical and electrochemical studies of thiophene end capped olig(2,3-alkylthieno[3,4-b]pyrazine)
- Asymmetrical synthesis of glycosyl chlorides and bromides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter