110124
1,2,3-Trichloropropane
99%
Synonyme(s) :
Glycerol trichlorohydrin, Trichlorohydrin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Pf
−14 °C (lit.)
Densité
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
Clé InChI
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Kidney,Liver,Mucous membranes
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup