10924
Sodium cyclohexanesulfonate
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Cyclohexanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤1% water
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
DIIKAKPJAGLSOD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable