107646
Tripentaerythritol
technical grade
Synonyme(s) :
2,2-Bis[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-1,3-propanediol, 2-[[3-Hydroxy-2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
solid
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(CO)(CO)COCC(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C15H32O10/c16-1-13(2-17,3-18)9-24-11-15(7-22,8-23)12-25-10-14(4-19,5-20)6-21/h16-23H,1-12H2
Clé InChI
PTJWCLYPVFJWMP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable