Documents
107069
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
HC6F4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
143-143.5 °C (lit.)
Densité
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1F