105635
Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
125-128 °C (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)C1(C)CC1
InChI
1S/C6H10O/c1-5(7)6(2)3-4-6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup