Documents
104582
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,5′-dimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3COCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
83-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
RGQNFYVSEWDUEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromo-2′,5′-dimethoxyacetophenone can be used in composing phase change inks.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable