Principaux documents
103268
Sigma-Aldrich
1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
97%
Synonyme(s) :
Chlorendic anhydride
1 KG
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
151,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H2Cl6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.83
Beilstein:
92693
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
13 (vs air)
Essai
97%
Forme
solid
Pf
235-239 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H/t1?,2?,7-,8+
Clé InChI
FLBJFXNAEMSXGL-SBUZQEQSSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable