102253
2,5-Dimethylaniline
99%
Synonyme(s) :
2,5-Xylidine, 2-Amino-1,4-dimethylbenzene, 2-Amino-p-xylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Pf
11.5 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup