Key Documents
101087
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-phenylacetophenone
technical grade
Synonyme(s) :
ω-Bromo-4-phenylacetophenone, 4-Phenylphenacyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4COCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.14
Numéro Beilstein :
513838
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pf
123-125 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
BrCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-14(16)13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Sedigheh Abedanzadeh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(42), 14891-14907 (2020-10-20)
A rational approach was adopted to design high-potential metal-based antitumor agents. A series of organometallic Pd(ii) complexes with a general formula of [Pd{κ2(C,C)-[(C6H4-2)PPh2]CH(CO)C6H4Ph-4}{κ2(N,O)}] (N,O = alanine (Pd-A), valine (Pd-V), leucine (Pd-L), l-isoleucine (Pd-I) and phenylalanine (Pd-F)) were prepared by cyclopalladation
M Caproşu et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 93(1), 175-177 (1989-01-01)
This time the synthesis of some new derivatives obtained by the quaternary substitution of one of the heterocyclic nitrogen atoms and by reactions of dipolar cycloaddition is presented. The results of the tests on their antimicrobial and antiinflammatory actions are