Principaux documents
100803
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyaniline
98%
10 G
194,00 €
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
194,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
194,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
63-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10,14H2
Clé InChI
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable