Principaux documents
100307
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
α-Bromo-2,6-dichlorotoluene, 1-Bromomethyl-2,6-dichlorobenzene
25 G
30,00 €
30,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
30,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.92
Beilstein:
637351
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
54-56 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges