Documents
04636
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecylamine
≥97%
Synonyme(s) :
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecylamine, 3-(Perfluorooctyl)propylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8F17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.326
Densité
1.602 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
NCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F17N/c12-4(13,2-1-3-29)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-3,29H2
Clé InChI
CVTWASMMVSOPEW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter