Merck
HomeAnwendungenZellkultur und ZellkulturanalyseZellkulturen für die Produktion
Zellkulturen für die Produktion
Kultivierte Zellen werden für die Herstellung von Biologika wie Impfstoffen, therapeutischen Proteinen und Antikörpern sowie von Zelltherapieprodukten verwendet. Da der Bedarf an biologischen Therapien und Impfstoffen zunimmt, besteht ein wachsendes Interesse an effizienteren Zellkulturverfahren durch Entwicklung von:     
  • Zelllinien und Zellkulturen für höhere Erträge
  • Optimierten Zellkulturmedien für Expansion und Produktion
  • Bioreaktoren für verbessertes Zellwachstum und Skalierbarkeit
Ausgewählte Kategorien
Drei Mobius<sup>®</sup>-Single-Use-Bioreaktoren für das Bioprocessing. Mobius®-Breez-Mikrobioreaktor links, Mobius®-3-l-Single-Use-Bioreaktor in der Mitte und Mobius®-iFlex-Bioreaktoren rechts.
Mobius®-Single-Use-Bioreaktoren für das Bioprocessing
Die Mobius®-Bioreactor-Familie bietet Einweg-Bioreaktoren für die Zellkultivierung von der frühen ...
Produkte einkaufen
Fluoreszenzfärbung von kultivierten Säugerzellen
Säugerzelllinien
Wir bieten authentifizierte, kontaminationsfreie Zelllinien an, viele davon in Zusammenarbeit mit der ECACC; kritische Tools für die Protein-, Antikörper-, Virus- und Vakzinproduktion.
Produkte einkaufen
Zwei Wissenschaftler im MLab mit Bioreaktoren im Hintergrund
Zellkulturmedien und Feeds für das Bioprocessing
Unsere vorgefertigten und kundenspezifisch anpassbaren Zellkulturmedien ...
Produkte einkaufen
Wissenschaftler, der Werkzeuge der Prozessanalysetechnologien in einem Labor verwendet.
Echtzeitüberwachung und -steuerung in der Biopharmazeutik
Die Prozessanalysetechnologie gewährleistet die Qualität biopharmazeutischer Produkte durch Echtzeitüberwachung ...
Produkte einkaufen
Zellkultursysteme für die Herstellung
Obwohl Bakterien-, Hefe- und Insektenzellen-Expressionssysteme in der Lage sind, rekombinante Proteine zu überexprimieren, werden Säugerzellen am häufigsten für die Produktion von Biologika verwendet, da sie in der Lage sind, menschliche Viren zu vermehren, monoklonale Antikörper zu exprimieren und posttranslationale Modifikationen wie die Glykosylierung einzubauen, die für die Produktion wirksamer Biologika entscheidend sind. Mehrere Säugerzelllinien, darunter CHO-, Lymphom- (NS0, SP2/0) und humane embryonale Nierenzellen (HEK), wurden entwickelt und zur Herstellung von therapeutischen Proteinen und Antikörpern in hoher Konzentration verwendet. Durch Fortschritte im Bereich der Geneditierung wie CRISPR-Cas-Systemen wird die Produktionseffizienz erhöht und die Produktqualität durch die Veränderung von Wirtszellgenomen verbessert, um das Zellwachstum und die Apoptose zu manipulieren und die posttranslationale Modifikation des Genprodukts zu fördern.
Kulturmedien für die Produktion von Biologika
Die Optimierung des Nährmediums ist eine weitere wichtige Komponente bei der Entwicklung von Zellkulturverfahren für die Herstellung von Biologika. Synthetische Zellkulturmedien, die frei von Serum und tierischen Bestandteilen sind, werden in der Regel bei der Herstellung von Biologika verwendet, um die mit undefinierten Medien und Supplementen verbundene Variabilität zu verringern, das Vorhandensein von Prozessverunreinigungen und Adventiv-Agenzien auszuschließen und das Risiko unbeabsichtigter/unerwünschter Wirkungen zu verringern. Da Zelllinien Unikate sind und unterschiedliche Nährstoffe benötigen, um zu gedeihen, hängen die Kulturbiomasse und die Proteinproduktion weitgehend von den verwendeten Nährmedien ab.
Bioreaktoren sind großformatige Kulturgeräte, die in vorgelagerten Prozessen und der Produktion eingesetzt werden. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Erweiterung und Skalierung der Zellkultur für die Herstellung. Das typische Seed-Train-Zellexpansionsverfahren umfasst das Auftauen von kryokonservierten Zellen, gefolgt von einer sukzessiven Expansion in größere Kulturgefäße wie Kolben, Spinner und Rührkessel-Bioreaktoren. Wenn Kulturvolumen und Zelldichte optimal sind, wird die Kultur in einen Bioreaktor für die Produktion überführt. Bioreaktoren bieten eine kontrollierte Mikroumgebung und Nährstoffzufuhr zur Regulierung des Zellwachstums und der Zelldifferenzierung und verbessern die Standardisierung und Reproduzierbarkeit. Rührkessel-Bioreaktoren aus Edelstahl werden nach wie vor häufig für die Produktion verwendet, obwohl auch Einweg-Bioreaktoren zum Einsatz kommen, um Flexibilität zu gewährleisten und die für die Reinigung und Sterilisation der konventionellen fest installierten Ausrüstung erforderlichen Ausfallzeiten zu verringern.
Dokumentensuche
Sie suchen genauere Informationen?
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Dokumente suchen