Merck
HomePhotometrie & ReflektometriePhotometrische Bestimmung von Nitrat in Abwasser
Photometrische Bestimmung von Nitrat in Abwasser
Photometrische Bestimmung von Nitrat in Abwasser
Einleitung
Überschüssiges Nitrat in Abwasser kann problematisch sein, da es zu einer Verunreinigung des Grundwassers und damit verbundenen Folgeproblemen in der Umwelt führen kann. Eines dieser Probleme stellt die Eutrophierung dar, das übermäßige Wachstum von Algen und Pflanzen, das sich nachteilig auf aquatische Ökosysteme auswirken kann.1 Aus diesem Grund ist die Überwachung des Nitratgehalts aus Umweltschutzgründen von entscheidender Bedeutung. In diesem Beitrag wird die Nitratbestimmung in Abwasser mit Hilfe der Photometrie und dem Spectroquant® Nitrat-Testsatz beschrieben.
Versuchsmethode
Die Bestellnummern der Testsätze gelten für die folgenden Methoden:
  • 1.14542; 1.14773: In konzentrierter Schwefelsäure reagieren Nitrationen mit einem Benzoesäure-Derivat und bilden eine rote Nitroverbindung, die photometrisch bestimmt wird.
  • 1.14563; 1.14764; 1.09713: In schwefelsaurer und phosphorsaurer Lösung reagieren Nitrationen mit 2,6-Dimethylphenol (DMP) zu 4-Nitro-2,6-Dimethylphenol, das photometrisch bestimmt wird. Die Methode ist analog zu DIN 38405-9.
Reagenzien, Geräte und Materialien
Testsätze
Einer der folgenden Testsätze ist für die Analyse erforderlich
  • Nitrat-Küvetten-Testmethode: photometrisch 0,5 - 18,0 mg/l NH3-N; 2,2 - 79,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14542)
  • Nitrat-Küvetten-Testmethode: photometrisch, DMP 0,5 - 25,0 mg/l NO3-N; 2,2 - 110,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14563*)
  • Nitrat-Küvetten-Testmethode: photometrisch, DMP 1,0 - 50,0 mg/l NO3-N; 4 - 221 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14764*)
  • Nitrat-Testmethode: photometrisch 0,2 - 20,0 mg/l NH3-N; 0,9 - 88,5 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14773)
  • Nitrat-Testmethode: photometrisch, DMP 0,10 - 25,0 mg/l NO3-N 0,4 - 110,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.09713*)
*Nicht kompatibel mit Move 100
Geräte
Eines der folgenden Geräte ist für die Analyse erforderlich
  • Spectroquant® VIS Spektralphotometer Prove 100 (173016)
  • Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 300 (173017)
  • Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 600 (173018)
  • Spectroquant® Photometer NOVA 30 (1.09748)
  • Spectroquant® Photometer NOVA 60 (1.09751)
  • Spectroquant® Photometer Nova 60A (1.09752)
  • Spectroquant® Colorimeter Move 100 (1.73632)
Materialien
  • 10-mm-Rechteckküvetten (1.14946) und/oder
  • 20-mm-Rechteckküvetten (1.14947) und/oder
  • 50-mm-Rechteckküvetten (1.14944)
Probenvorbereitung
Die Bestell-Nr. 1.14542 und 1.14773 tolerieren Proben mit hohem Chloridgehalt (> 1000 mg/l). Die Toleranz von CSB ist bei beiden niedrig (1 %). Die Bestell-Nr. 1.14563 und 1.09713 tolerieren hohe Chlorid- (1000 mg/l) und CSB-Gehalte (500 mg/l), aber keine Färbung.
Trübe Proben müssen vor der Bestimmung gefiltert werden.
Analyse
Bestimmung mit einem der vorgenannten Testsätze durchführen.
Berechnung
Nitratgehalt in mg/l NH3-N = Analysenwert in mg/l NO3-N
Zugehörige Produkte
Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
Network error: Failed to fetch
Literatur
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002