Analytische Methode: Kupfer (gesamt) in Futtermitteln
Geräte und Reagenzien:
Bestell-Nr. 173016 Spectroquant® VIS Spektralphotometer Prove 100 oder
Bestell-Nr. 173017 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 300 oder
Bestell-Nr. 173018 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 600 oder
Bestell-Nr. 109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30 oder
Bestell-Nr. 109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60 oder
Bestell-Nr. 173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
Bestell-Nr. 114946 10-mm-Rechteckküvetten und/oder
Bestell-Nr. 114947 20-mm-Rechteckküvetten und/oder
Bestell-Nr. 114944 50-mm-Rechteckküvetten
Bestell-Nr. 114553 Spectroquant® Kupfer-Küvettentest
Bestell-Nr. 114767 Spectroquant® Kupfer-Test
Bestell-Nr. 100731 Schwefelsäure 95–97 % zur Analyse
Bestell-Nr. 107209 Wasserstoffperoxid 30 % (Perhydrol®) zur Analyse
Bestell-Nr. 105432 Ammoniaklösung 25 % zur Analyse
Bestell-Nr. 109535 MColorpHastTM Universal-Indikatorstäbchen pH 0–14
Bestell-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Faltenfilter
Probenvorbereitung:
1,0 g fein gepulvertes Material mit 15 ml Schwefelsäure 95–97 % in einem mit einem Uhrglas abgedeckten 400-ml-Becherglas mischen und 30 Minuten auf der Heizplatte erwärmen. Nach dem Abkühlen langsam und vorsichtig 15 ml Perhydrol® zu der Lösung pipettieren. Die Lösung erneut im zugedeckten Becherglas erwärmen, bis sie farblos wird.
Anschließend die Mischung kurz im offenen Becherglas erwärmen, um die Säuren zu verdampfen, bis nur noch ein feuchter kristalliner Rückstand verbleibt. Nach einer weiteren Zugabe von 15 ml Perhydrol® die Mischung noch einmal fast bis zur Trockne eindampfen.
Diesen Rückstand in Wasser zur Analyse lösen, in einen 100-ml-Messkolben überführen und bis zum Volumen mit Wasser zur Analyse auffüllen. Nach dem Mischen durch einen Faltenfilter filtern, um die Silicate zu entfernen. In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, den pH-Wert vor der Analyse einzustellen. Der optimale pH-Bereich liegt zwischen 4 und 10; mit Ammoniaklösung 25 % einstellen und mit Universal-Indikatorstäbchen pH 0–14 überprüfen.
Analyse:
Bestimmung mit einem der vorgenannten Testsätze durchführen
Berechnung:
Kupfergehalt (gesamt) in mg/kg Cu = Analysenwert in mg/l Cu x 100