Vitamine, fettlöslich (A und E)
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
Discovery C8, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (59353-U)
mobile phase
[A] acetonitrile: [B] water (90:10 v/v, A:B)
flow rate
2 mL/min
detector
UV, 290 nm