Merck
HPLC Analysis of Sulconazole Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
HPLC Analysis of Sulconazole Enantiomers on Astec® Cellulose DMP application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
2-Propanol
99.5%, HPLC grade
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase
[A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 254 nm
injection
15 μL
sample
1 g/L in 50:50, heptane:isopropanol