HPLC Analysis of Chito-Oligosaccharides on TSKgel® G-Oligo-PW
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle sizeCONDITIONS
column
TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
flow rate
1 mL/min
column temp.
60 °C
detector
RI
sample preparation
distilled water
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation