Merck
Apohämoglobin (Pferd), carboxymethyliert, tryptischer Verdau
Apohämoglobin (Pferd), carboxymethyliert, tryptischer Verdau application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Discovery® BIO großporige C18 HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 2.1 mm I.D., 3 μm particles (568222-U)
mobile phase
[A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile, 50:50;
gradient
0-100% B in 50 min
flow rate
0.2 mL/min
column temp.
35°C
detector
UV, 220 nm
injection
5 μL, each at 0.8 mg/mL in 0.1% TFA