Schwefelgase
![Schwefelgase suitable for GC, application for SPME](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/221/611/5394fd95-9e2e-498a-9d90-6e5d05ecf514/800/5394fd95-9e2e-498a-9d90-6e5d05ecf514.jpg)
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPME-Faser
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 gaCONDITIONS
sample/matrix
sulfur gases in air at 1ppm, 250 mL bulb
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
headspace, 5 min, ambient temp
desorption process
2 min, 250 °C
column
Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven
45°C (0.75 min) to 250°C at 25°C/min
inj. temp.
splitless/split (closed 2 min), 0.75 mm I.D. liner
detector
MS quadrupole, m/z = 32 - 125 (0.6sec/scan)
carrier gas
helium, 25 cm/sec