Schwefelgase
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPME-Faser
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 gaCONDITIONS
sample/matrix
sulfur gases in 40 mL vial
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
10 min headspace at 40 °C
desorption process
3 min at 290 °C
column
Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven
45 °C (1 min) to 250 °C at 15 °C/min
detector
FPD