Grain fatty acid methyl ester mix
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm film (24056)
oven
140 °C (5 min) to 240 °C at 4 °C/min
injection
1 μL split 100:1
detector
FID, 260 °C
carrier gas
helium, 20 cm/sec
inj. temp.
260 °C
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC