Merck
Desoxycholsäure Natrium An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
Desoxycholsäure Natrium
Desoxycholsäure Natrium An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
Synonym(e):
Deoxycholsäure Natriumsalz, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz, 7-Deoxycholsäure Natriumsalz, Natriumdesoxycholat
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.55
Products
Produktkategorie
Marke
Farbe
Formelmasse
Physikalische Form
Qualitätsstufe