Merck
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-Hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-Hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-Hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
Synonym(e):
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-2-hydroxy-propansulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-(N-ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxy-propansulfonat, Natrium-N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidin, TOOS
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.33
Products
Formelmasse
Physikalische Form
Reinheit
Format
Qualitätsstufe