Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.33
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5689521
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (dried material, NT), ≥98.0%
form
powder or crystals
quality
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
8-12% water
SMILES string
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Wasserlösliches Reagens für die enzymatische photometrische Bestimmung von Wasserstoffperoxid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-Hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?