HomeServiceangeboteSoftware und Digitale PlattformenBelysa® – Software für Kurvenanpassungen in ImmunoassaysDownloads Belysa® Analysesoftware & Bedienungsanleitung
Downloads Belysa® Analysesoftware & Bedienungsanleitung
Klicken Sie weiter unten, um die Belysa® Software für Kurvenanpassungen in Immunassays, die sowohl für Windows 10 als auch für macOS (Beta) verfügbar ist, sowie die Bedienungsanleitung herunterzuladen.
Belysa®-Analysesoftware Version 1.2.2
Bedienungsanleitung für Belysa® Analysesoftware
Die neueste Version enthält Funktionsaktualisierungen und Fehlerbehebungen, die von unseren Anwendern und dem technischen Support-Team vorgeschlagen wurden. Die beiden wichtigsten Aktualisierungen in Version 1.2 sind die Hinzunahme der Interpolation von kompetitiven Assay-Kurven und die zusätzliche Flexibilität bei der LoD-Berechnung. Wir bedanken uns, dass Sie die Belysa®-Software verwenden.
Neue Funktionen
- Unterstützung für kompetitive Assay-Kurvenanpassung
- Aktualisierte LoD- und MDD-Formeln und hinzugefügte konfigurierbare LoD-Koeffizienten
- Die LLoQ-Linie wurde aus den Diagrammen in den Berichten entfernt
- Warnflaggendefinitionen zum Excel-Bericht hinzugefügt
- Unterstützt macOS (Beta)
Fehlerbehebung
- V 1.2.1: Verbesserte Leistung beim Einfügen von Well-Daten in die Plattentabelle
- V 1.2.1: Die Genauigkeit der in der Gleichung angezeigten Kurvenanpassungsparameter wurde erhöht, um die manuelle Überprüfung der Ergebnisse zu erleichtern.
- V 1.2.1: Fehlende Warnflaggendefinitionen zum Benutzerhandbuch hinzugefügt
- V 1.2.1: Der Grenzwert für den unbekannten Verdünnungsfaktor wurde erhöht
- V 1.2.1: Problem behoben, bei dem der LLoQ der externen Kurve nicht aktualisiert wurde, wenn die LLoQ-Kriterien geändert wurden
- V 1.2.1: Problem behoben, bei dem die Proben-ID nicht im Kurvenpunkt-Callout angezeigt wurde
- V 1.2.1: Fehler in V 1.2.0 „Ausschneiden und Einfügen“ behoben (z. B. beim Kopieren und Einfügen von Standardkurven)
- V 1.2.1: Fehler in V 1.2.0 macOS beta „Warnung“ in Ausgabedatei behoben
- V 1.2.2: Benutzerdefinierte LoD-Anwendung korrigiert
- V 1.2.2: Problem behoben, bei dem neue Zeilenzeichen in der Proben-ID zu einer fehlerhaften Formatierung beim Kopieren/Einfügen führen konnten.
- V 1.2.2: Zeigt Meldungen für alle Replikate in einem CSV-Bericht mit mehreren Analysen an
Update zur Konformität
- Die Dokumentation zur Konformität gemäß 508 wurde für V 1.2.2 vervollständigt (speziell für die USA).