Wichtige Dokumente
V900709
Triphenylamin
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
bp
347-348 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)