Merck
V900673
Sigma-Aldrich
Natriumbitartrat
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
L(+)-Weinsäure Mononatriumsalz, Natriumhydrogentartrat, Weinsäure Mononatriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.07
Beilstein:
6099125
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
253 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChIKey
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)